ContactUsLinkComponent
Human Recombinant PDGF-BB (CTGrade GMP) (from E. coli)
New Product
Human Recombinant PDGF-BB (CTGrade GMP) (from E. coli)
New Product
  • Coniugazione:
    Non coniugato
  • Protein function:
    Cytokine
  • Protein/peptide type:
    Recombinant
  • Sorgente luminosa:
    E. coli
  • Specie:
    Human
  • Condizioni di conservazione:
    At or below −20 °C
  • Contenuto di endotossine:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤0.01
  • Attività biologica:
    Bioactivity assay: Proliferation of NR6R-3T3, ED50 ≤5 ng/ml, bioactivity ≥1,6 x10³ IU/µg
  • ID gene:
    P01127
  • Ricostituzione:
    Sterile water at 0,1 - 0,5 mg/ml
  • Privo di endotossine:
    N
  • Senza corriere:
    Y
  • Protease-free:
    N
  • Senza animali:
    Y
  • Protein synonyms:
    ODGF|GDGF
  • Purezza:
    ≥98%
  • Peso molecolare:
    12,4/24,9 kDa
  • Sequenza:
    MSLGSLTIAE PAMIAECKTR TEVFEISRRL IDRTNANFLV WPPCVEVQRC SGCCNNRNVQ CRPTQVQLRP VQVRKIEIVR KKPIFKKATV TLEDHLACKC ETVAAARPVT
  • Livello di endotossine:
    Low
  • Formulazione:
    10 mM sodium phosphate, pH 7,5
  • Esente da nucleasi:
    N
  • Grado:
    GMP
  • Temperatura di spedizione:
    Ambient
  • Applicazioni testate:
    Bioassay
Frequently Bought Together