ContactUsLinkComponent
Human Recombinant BAFF (Animal free) (from E. coli)
Human Recombinant BAFF (Animal free) (from E. coli)
New Product
Certificates
Human Recombinant BAFF (Animal free) (from E. coli)
New Product
Specifications
  • Coniugazione:
    Non coniugato
  • Protein function:
    Cytokine
  • Protein/peptide type:
    Recombinant
  • Sorgente luminosa:
    E. coli
  • Specie:
    Human
  • Condizioni di conservazione:
    −20 °C
  • Contenuto di endotossine:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤1
  • Attività biologica:
    Bioactivity: No biological activity data is available at this time
  • ID gene:
    Q9Y275
  • Ricostituzione:
    Sterile water at 0,1 mg/ml
  • Privo di endotossine:
    N
  • Senza corriere:
    Y
  • Protease-free:
    N
  • Senza animali:
    Y
  • Protein synonyms:
    TALL|THANK|BLyS
  • Purezza:
    ≥90%
  • Peso molecolare:
    18,5 kDa
  • Sequenza:
    MHHHHHHLVP RAVQGPEETV TQDCLQLIAD SETPTIQKGS YTFVPWLLSF KRGSALEEKE NKILVKETGY FFIYGQVLYT DKTYAMGHLI QRKKVHVFGD ELSLVTLFRC IQNMPETLPN NSCYSAGIAK LEEGDELQLA IPRENAQISL DGDVTFFGAL KLL
  • Livello di endotossine:
    Low
  • Formulazione:
    10 mM sodium phosphate, pH 7,5
  • Esente da nucleasi:
    N
  • Grado:
    RUO
  • Temperatura di spedizione:
    RT