ContactUsLinkComponent
Human/Mouse/Rat Recombinant BMP-2 (from E. coli)
Human/Mouse/Rat Recombinant BMP-2 (from E. coli)
Certificates
Human/Mouse/Rat Recombinant BMP-2 (from E. coli)
Specifications
  • Coniugazione:
    Non coniugato
  • Protein function:
    Cytokine
  • Protein/peptide type:
    Recombinant
  • Sorgente luminosa:
    E. coli
  • Specie:
    Human
    Rat
    Mouse
  • Condizioni di conservazione:
    At or below –20 °C
  • Contenuto di endotossine:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤1
  • Attività biologica:
    Bioactivity Assay: Alkaline phosphatase activity induced in ATDC-5 cells, ED₅₀ ≤250 ng/ml, Bioactivity ≥4,0×10³ units/mg
  • ID gene:
    P12643 / P21274 / P49001
  • Ricostituzione:
    Sterile water at 0,1 mg/ml
  • Privo di endotossine:
    N
  • Senza corriere:
    Y
  • Protease-free:
    N
  • Senza animali:
    N
  • Protein synonyms:
    BMP-2A
  • Protein/peptide name:
    H/M/R BMP-2
  • Purezza:
    ≥95%
  • Peso molecolare:
    13,0/26,1 kDa
  • Sequenza:
    MQAKHKQRKR LKSSCKRHPL YVDFSDVGWN DWIVAPPGYH AFYCHGECPF PLADHLNSTN HAIVQTLVNS VNSKIPKACC VPTELSAISM LYLDENEKVV LKNYQDMVVE GCGCR
  • Livello di endotossine:
    Low
  • Formulazione:
    0,1% Trifluoroacetic acid (TFA)
  • Esente da nucleasi:
    N
  • Grado:
    RUO
  • Temperatura di spedizione:
    RT
  • Applicazioni testate:
    Bioassay
Specifications
Related Information
Frequently Bought Together