ContactUsLinkComponent
Human Recombinant IL-4 (CTGrade GMP) (from E. coli)
Human Recombinant IL-4 (CTGrade GMP) (from E. coli)
New Product
Certificates
Human Recombinant IL-4 (CTGrade GMP) (from E. coli)
New Product
Specifications
  • Coniugazione:
    Non coniugato
  • Protein function:
    Cytokine
  • Protein/peptide type:
    Recombinant
  • Sorgente luminosa:
    E. coli
  • Specie:
    Human
  • Condizioni di conservazione:
    At or below –20 °C
  • Contenuto di endotossine:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤0,05
  • Attività biologica:
    Bioactivity Assay: TF-1 cell proliferation, ED₅₀ ≤0,25 ng/ml, Bioactivity ≥1,4x10⁴ IU/µg
  • ID gene:
    P05112
  • Ricostituzione:
    Sterile water at 0,1 - 0,5 mg/ml
  • Privo di endotossine:
    N
  • Senza corriere:
    Y
  • Protease-free:
    N
  • Senza animali:
    Y
  • Protein synonyms:
    BCGF|B-cell stimulatory factor-1|BCDF|BSF-1
  • Protein/peptide name:
    CTGrade GMP IL-4
  • Purezza:
    ≥98%
  • Peso molecolare:
    15,1 kDa
  • Sequenza:
    MHKCDITLQE IIKTLNSLTE QKTLCTELTV TDIFAASKNT TEKETFCRAA TVLRQFYSHH EKDTRCLGAT AQQFHRHKQL IRFLKRLDRN LWGLAGLNSC PVKEANQSTL ENFLERLKTI MREKYSKCSS
  • Livello di endotossine:
    Low
  • Formulazione:
    20 mM Sodium phosphate, pH 7,5
  • Esente da nucleasi:
    N
  • Grado:
    GMP
  • Temperatura di spedizione:
    Ambient
  • Applicazioni testate:
    Bioassay