ContactUsLinkComponent
Human Recombinant SCF (CTGrade GMP) (from E. coli)
Human Recombinant SCF (CTGrade GMP) (from E. coli)
New Product
Certificates
Human Recombinant SCF (CTGrade GMP) (from E. coli)
New Product
Specifications
  • Coniugazione:
    Non coniugato
  • Protein function:
    Cytokine
  • Protein/peptide type:
    Recombinant
  • Sorgente luminosa:
    E. coli
  • Specie:
    Human
  • Condizioni di conservazione:
    At or below –20 °C
  • Contenuto di endotossine:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤0,05
  • Attività biologica:
    Bioactivity Assay: Proliferation of TF-1, ED₅₀ ≤15 ng/ml, Bioactivity ≥1,0x10³ IU/µg
  • ID gene:
    P21583
  • Ricostituzione:
    Sterile water at 0,1 - 0,5 mg/ml
  • Privo di endotossine:
    N
  • Senza corriere:
    Y
  • Protease-free:
    N
  • Senza animali:
    Y
  • Protein synonyms:
    c-Kit Ligand|KL|mgF|Steel Factor
  • Protein/peptide name:
    CTGrade GMP SCF
  • Purezza:
    ≥97%
  • Peso molecolare:
    18,6 kDa
  • Sequenza:
    MEGICRNRVT NNVKDVTKLV ANLPKDYMIT LKYVPGMDVL PSHCWISEMV VQLSDSLTDL LDKFSNISEG LSNYSIIDKL VNIVDDLVEC VKENSSKDLK KSFKSPEPRL FTPEEFFRIF NRSIDAFKDF VVASETSDCV VSSTLSPEKD SRVSVTKPFM LPPVA
  • Livello di endotossine:
    Low
  • Formulazione:
    10 mM Sodium phosphate, 50 mM Sodium chloride, pH 7,5
  • Esente da nucleasi:
    N
  • Grado:
    GMP
  • Temperatura di spedizione:
    Ambient
  • Applicazioni testate:
    Bioassay