ContactUsLinkComponent
Horse Recombinant PDGF-BB (from E. coli)
New Product
Horse Recombinant PDGF-BB (from E. coli)
New Product
  • Coniugazione:
    Non coniugato
  • Protein function:
    Cytokine
  • Protein/peptide type:
    Recombinant
  • Sorgente luminosa:
    E. coli
  • Specie:
    Horse
  • Condizioni di conservazione:
    –20 °C
  • Contenuto di endotossine:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤0,1
  • Attività biologica:
    Bioactivity Assay: NR6R 3T3 proliferation, ED₅₀ ≤30 ng/ml, Bioactivity ≥3,3×10⁴ units/mg
  • ID gene:
    XP_005606703
  • Ricostituzione:
    Sterile water at 0,1 mg/ml
  • Privo di endotossine:
    N
  • Senza corriere:
    Y
  • Protease-free:
    N
  • Senza animali:
    Y
  • Protein synonyms:
    ODGF|GDGF
  • Protein/peptide name:
    PDGF-BB (AF)
  • Purezza:
    ≥95%
  • Peso molecolare:
    24,8 kDa
  • Sequenza:
    MSLGSLAVAE PAMIAECKTR TEVFEISRRL IDRTNANFLV WPPCVEVQRC SGCCNNRHVQ CRPTQVQLRP VQVRKIEIVR KKPTFKKATV TLEDHLACKC ETVGAARPVT
  • Livello di endotossine:
    Low
  • Formulazione:
    10 mM Sodium phosphate, pH 7,5
  • Esente da nucleasi:
    N
  • Grado:
    RUO
  • Temperatura di spedizione:
    RT
  • Applicazioni testate:
    Bioassay
Frequently Bought Together