ContactUsLinkComponent
Human Recombinant IL-3 (CTGrade GMP) (from E. coli)
Human Recombinant IL-3 (CTGrade GMP) (from E. coli)
New Product
Certificates
Human Recombinant IL-3 (CTGrade GMP) (from E. coli)
New Product
Specifications
  • Coniugazione:
    Non coniugato
  • Protein function:
    Cytokine
  • Protein/peptide type:
    Recombinant
  • Sorgente luminosa:
    E. coli
  • Specie:
    Human
  • Condizioni di conservazione:
    At or below –20 °C
  • Contenuto di endotossine:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤0,05
  • Attività biologica:
    Bioactivity assay: Proliferation of TF-1, ED50 ≤2 ng/ml, Bioactivity ≥4,2×10³ IU/µg
  • ID gene:
    P08700
  • Numero amminoacido:
    134
  • Ricostituzione:
    Sterile water at 0.1 - 0.5 mg/ml
  • Privo di endotossine:
    N
  • Senza corriere:
    Y
  • Protease-free:
    N
  • Senza animali:
    Y
  • Protein synonyms:
    MCGF|P-cell stimulating factor|HCGF|Multi-CSF
  • Protein/peptide name:
    IL-3
  • Purezza:
    ≥97%
  • Peso molecolare:
    15,2 kDa
  • Sequenza:
    MAPMTQTTPL KTSWVNCSNM IDEIITHLKQ PPLPLLDFNN LNGEDQDILM ENNLRRPNLE AFNRAVKSLQ NASAIESILK NLLPCLPLAT AAPTRHPIHI KDGDWNEFRR KLTFYLKTLE NAQAQQTTLS LAIF
  • Livello di endotossine:
    Low
  • Formulazione:
    10 mM sodium phosphate, 150 mM sodium chloride, pH 7,5
  • Esente da nucleasi:
    N
  • Grado:
    CTGrade GMP
  • Temperatura di spedizione:
    Ambient
  • Applicazioni testate:
    Bioassay