ContactUsLinkComponent
Electronic Bowie and Dick Test, Routine Control, Vacuum Test, EBI 16
 :  EBRO
undefined
Electronic Bowie and Dick Test, Routine Control, Vacuum Test, EBI 16
 :  EBRO
  • Catalog No:
  • EBRO1340-6697
  • 620-2785
  • Modello:
  • EBI 16
  • Sensore:
  • PT1000, class A
  • Classe di protezione:
  • IP 68
  • Intervalli di registrazione:
  • 1 s
  • Peso:
  • 500 g
  • Memoria dati - N. letture:
  • 3×6960
  • Batteria:
  • Lithium, 3 V user-replaceable
Software and readout station
Frequently Bought Together