Millicell® µ-Migration Assay Kit
Codice catalogo MILFMMA205
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:1
- Descrizione:Millicell® µ-migration assay kit
- Reattività delle specie:Rat, mouse, human
- Condizioni di spedizione:Dry Ice
Specifiche
Informazioni su questo articolo
This Kit overcomes the limitations of traditional multiwell migration assays. Its microfluidic, low-volume technology promotes a stable, diffusion-generated concentration gradient that is consistently linear and lasts for more than 48 hours.