ContactUsLinkComponent
Millex® MCE MF-Millipore™ Membrane Syringe Filters, Sterile
 :  Merck
undefined
Millex® MCE MF-Millipore™ Membrane Syringe Filters, Sterile
 :  Merck
  • Catalog No:
  • MILFSLGSR33SS
  • MILFSLGSR33SB
  • MILFSLAAR33SS
  • MILFSLAAR33SB
  • MILFSLHAR33SS
  • Dimensioni:
  • 33×27 mm (Ø×H)
  • 33×27 mm (Ø×H)
  • 33×27 mm (Ø×H)
  • 33×27 mm (Ø×H)
  • 33×27 mm (Ø×H)
  • Volume morto:
  • <0,1 ml
  • <0,1 ml
  • <0,1 ml
  • <0,1 ml
  • <0,1 ml
  • Pressione di esercizio massima:
  • 10,34 bar
  • 10,34 bar
  • 10,34 bar
  • 10,34 bar
  • 10,34 bar
  • Temperatura massima:
  • 45 °C
  • 45 °C
  • 45 °C
  • 45 °C
  • 45 °C
Frequently Bought Together