Multiscreen® Filter Plates with Immobilon®-P-FL membrane
MILFS5EJ104I07
: Merck
- Applicazione:Fluorescent elispot
- Membrana:Immobilon®-P-FL membrane
- N. di pozzetti:96
- Dimensioni pori:0,45 µm
- Colore:trasparente
- Descrizione:MultiScreen®HTS plates with underdrain
- Materiale:Acrilico
- Conf:10