Orders LinkContactUsLinkComponent
MultiScreen® PCR 384 Filter Plates
Nome del fornitore:   Merck
MultiScreen® PCR 384 Filter Plates
Nome del fornitore:  Merck
Certificates
MultiScreen® PCR 384 Filter Plates
2 varianti
Product Details & Documents
  • Colour code: Clear
  • Purification of PCR products
  • Research category
  • Nucleic acid
  • Ambient
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Materiale
    Volume pozzetti
    Membrana
    N. di pozzetti
    Sterili
    Disponibilità
    Price
  • MILFS384PCR10
    MultiScreen® PCR filter plates
    MultiScreen® PCR filter plates
    Polystyrene
    100 μl
    Proprietary membrane
    384
    -
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST
  • MILFS384PCR50
    MultiScreen® PCR filter plates
    MultiScreen® PCR filter plates
    Polystyrene
    100 μl
    Proprietary membrane
    384
    -