ContactUsLinkComponent
Microcon® DNA Fast Flow Centrifugal Filters
 :  Merck
undefined
Microcon® DNA Fast Flow Centrifugal Filters
 :  Merck
  • Catalog No:
  • MILFMRCF0R100ET
  • MILFMRCF0R100
  • Superficie di filtrazione:
  • 0,32 cm²
  • 0,32 cm²
  • Ø×H:
  • 123×450 mm
  • 123×450 mm
  • Volume del campione:
  • 500 µl
  • 500 µl
  • Volume morto:
  • >10 μl
  • >10 μl
Frequently Bought Together