Orders LinkContactUsLinkComponent
TOCTAX Calibrating Solution
TOCTAX Calibrating Solution
TOCTAX Calibrating solution, 200 mg/L, 1 L
Codice catalogo HACHLCW845
Nome del fornitore:   Hach
TOCTAX Calibrating Solution
Codice catalogo HACHLCW845
Nome del fornitore:  Hach
Numero CAS:  
TOCTAX Calibrating Solution
TOCTAX Calibrating solution, 200 mg/L, 1 L
Numero CAS:  
Price
SFr. 230.00
Log in per disponibilità
1 * 1 L
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
  • Concentrazione:
    200 mg/L
  • Conf:
    1 L
  • Descrizione:
    TOCTAX Calibrating solution
Specifiche
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.