Orders LinkContactUsLinkComponent
Developer Tray, PVC
Developer Tray, PVC
Developer tray, bianco, 620×765×110 mm, 530×675×100 mm
Codice catalogo SEMA658
Nome del fornitore:   SEMADENI
Developer Tray, PVC
Codice catalogo SEMA658
Nome del fornitore:  SEMADENI
Developer Tray, PVC
Developer tray, bianco, 620×765×110 mm, 530×675×100 mm
Price
SFr. 240.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Made from white PVC, with grooved bottom, very sturdy and low-priced tray, acid-proof, temperature-resistant up to +60 °C.
Specifiche
  • Esterno L×P×A:
    620×765×110 mm
  • Colore:
    bianco
  • Descrizione:
    Developer tray
  • Interno LxPxA:
    530×675×100 mm