Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffered NaCl Peptone Solution pH 7,0
Buffered NaCl Peptone Solution pH 7,0
Nome del fornitore:   LIOFILCHEM
Buffered NaCl Peptone Solution pH 7,0
Nome del fornitore:  LIOFILCHEM
Certificates
2 varianti
Product Details & Documents
Buffered NaCl Peptone Solution pH 7,0 is used for dissolving, suspending and diluting test samples. Its composition conforms to recommendations in the Harmonised Pharmacopoeias for the microbiological examination of non-sterile products.
Certifications: This solution also conforms to ISO 21149 for the detection of viable microorganisms in cosmetics.
Informazioni per l'ordine: For professional use only.
Specifications for Product Family
Specifiche
Specifiche
  • Catalog No:
  • LIOF402730
  • LIOF403410
  • Temperatura di conservazione:
  • 10...25 °C
  • 10...25 °C
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Valore pH
    Riempimento
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • LIOF402730
    Buffered NaCl peptone solution
    Buffered NaCl peptone solution
    7,0
    90 ml
    6
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 6 ST
    1 * 6 ST - SFr. 56.90
    SFr. 56.90
    1 * 6 ST
       SFr. 56.90
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    LIOF402730
    Temperatura di conservazione
    10...25 °C
  • LIOF403410
    Buffered NaCl peptone solution
    Buffered NaCl peptone solution
    7,0
    300 ml
    6
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 6 ST
    1 * 6 ST - SFr. 77.70
    SFr. 77.70
    1 * 6 ST
       SFr. 77.70
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    LIOF403410
    Temperatura di conservazione
    10...25 °C