Orders LinkContactUsLinkComponent
Acido ossalico
Acido ossalico
250 mg
Codice catalogo CMPLSB65562.250MG
Irritante
Nome del fornitore:   CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Acido ossalico
Codice catalogo CMPLSB65562.250MG
Nome del fornitore:  CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Numero CAS:  144-62-7
Acido ossalico
250 mg
Numero CAS:  144-62-7
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 250 mg
Product Details & Documents
Certifications: ISO 17034, ISO 17025, ISO 9001.
Informazioni per l'ordine: Shelf life on ship date: 24 months - Store under normal laboratory conditions, at temperatures between 15 to 25 °C.
Sinonimi:  Ethanedioic acid
  • Numero CAS:144-62-7
  • Formula:C₂H₂O₄
  • Numero MDL:MFCD00002573
  • Molecular Weight:90.04 g/mol
  • Punto di ebollizione:>100 °C
  • Punto di fusione:189,5 °C
  • Densità:1,901 g/cm³
  • EINECS:205-634-3
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    250 mg
Specifiche
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..