Informazioni su questo articolo
HyFlex® 11-591 industrial gloves provide enhanced comfort, with a 20% lighter design that allows extended use on varied tasks.
- Ultra-lightweight design
- 12 times greater cut resistance for reliable hand protection
- Palm dipped, thumbcrotch reinforcement
- Silicone-free and anti-static
HyFlex® 11-591 industrial gloves offer 12 times greater cut resistance thanks to the Next Generation single HPPE yarn developed with INTERCEPT™ Cut Resistance Technology for reliable hand protection. Featuring a 20% lighter design, these gloves provide enhanced comfort, and allow workers to perform varied tasks while keeping hands protected throughout extended use. Improved FORTIX™ Technology delivers up to 20% more abrasion resistance for longer-lasting handling in abrasive conditions. EN 407 contact heat level 1 to protect hands while handling hot parts.
HyFlex® 11-591 industrial gloves are recommended for use in automotive, glass manufacturing, heavy manufacturing, metal fabrication, machinery, equipment, and pulp/paper industries.
Specifiche
- Catalog No:
- ANSE11-591/9
- ANSE11-591/6
- ANSE11-591/12
- ANSE11-591/8
- ANSE11-591/7
- ANSE11-591/11
- ANSE11-591/10
- Modello:
- 11-591
- 11-591
- 11-591
- 11-591
- 11-591
- 11-591
- 11-591
- Ambidestro/mano specifico:
- mano specifico
- mano specifico
- mano specifico
- mano specifico
- mano specifico
- mano specifico
- mano specifico
- Monouso/riutilizzabile:
- riutilizzabile
- riutilizzabile
- riutilizzabile
- riutilizzabile
- riutilizzabile
- riutilizzabile
- riutilizzabile
- Lattice/senza lattice:
- Senza lattice
- Senza lattice
- Senza lattice
- Senza lattice
- Senza lattice
- Senza lattice
- Senza lattice
- Talcati/non talcati:
- Non talcati
- Non talcati
- Non talcati
- Non talcati
- Non talcati
- Non talcati
- Non talcati
- Materiale:
- HPPE/nylon/spandex
- HPPE/nylon/spandex
- HPPE/nylon/spandex
- HPPE/nylon/spandex
- HPPE/nylon/spandex
- HPPE/nylon/spandex
- HPPE/nylon/spandex
- Finitura:
- Nitrile palm coated
- Nitrile palm coated
- Nitrile palm coated
- Nitrile palm coated
- Nitrile palm coated
- Nitrile palm coated
- Nitrile palm coated
- Calibro:
- 13
- 13
- 13
- 13
- 13
- 13
- 13
- Tipo polsino:
- Maglia elastica
- Maglia elastica
- Maglia elastica
- Maglia elastica
- Maglia elastica
- Maglia elastica
- Maglia elastica
- Sterilità:
- Non sterile
- Non sterile
- Non sterile
- Non sterile
- Non sterile
- Non sterile
- Non sterile
- Antistatico:
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +