Certipur® ICP Multi Element Standard Solution IV
ICP multi-element standard solution IV 23 elements, Nitric acid dil., HDPE bottle, 100 mL
Nome del fornitore: Merck
Certipur® ICP Multi Element Standard Solution IV
Codice catalogo 1044980100.
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
: This certified reference material (CRM) is produced in accordance with ISO 17034 and characterised in accordance with ISO/IEC 17025.
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
Specifiche
- Matrice:Nitric acid dil.
- Tipo di conf.:HDPE bottle
- Conf:100 mL
- Descrizione:ICP multi-element standard solution IV 23 elements
- Cat. No.:1044980100.
- Descrizione classe di pericolo:Corrosive
- Segnale GHS:Pericolo
- N. ONU:2031
- Temperatura di conservazione:15...25 °C