Certipur® ICP Multi Element Standard Solution VI
ICP multi-element standard solution VI 30 elements in dilute nitric acid, HDPE bottle, 100 mL
Catalog # 1044880100.
Supplier: Merck
Jump to:
Product Details & Documents
: CRM certified.
Specifications
Specifications
- Tipo di conf.:HDPE bottle
- Conf:100 mL
- Descrizione:ICP multi-element standard solution VI 30 elements in dilute nitric acid
- Cat. No.:1044880100.
- Descrizione classe di pericolo:Corrosive
- Segnale GHS:Pericolo
- N. ONU:2031
- Temperatura di conservazione:15...25 °C