ContactUsLinkComponent
S@feMate TOTAL Microbiological Safety Cabinets, Class II
S@feMate TOTAL Microbiological Safety Cabinets, Class II
Nome del fornitore:  BioAir S.p.A.
New Product
Certificati
S@feMate TOTAL Microbiological Safety Cabinets, Class II
Nome del fornitore:  BioAir S.p.A.
New Product
Specifiche
  • Catalog No:
  • EUCLBI00LDT4E00
  • EUCLLDT4E0N
  • Modello:
  • S@FEMATE TOTAL 1.2
  • S@FEMATE TOTAL 1.2
  • Filtri:
  • HEPA H14 filter (>99,995% MPPS)
  • HEPA H14 filter (>99,995% MPPS)
  • Sistema di illuminazione:
  • 1200 lux
  • 1200 lux
  • Elettrico:
  • 230 V 50/60 Hz
  • 230 V 50/60 Hz
  • Potenza nominale:
  • 375 W
  • 375 W
  • Est. L×P×A:
  • 1380×795×1640 mm
  • 1380×795×1640 mm
  • Peso:
  • 240 kg
  • 240 kg