VWR® Fixing Solution
Codice catalogo 87970.260
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:500 mL
- Descrizione:Fixing solution
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Fixing solution with 0,02% formaldehyde in methanol 50% (v/v)).
Ordering information: Fornito con il certificato di analisi. Normalmente prodotto su ordinazione. Contattate gentilmente il nostro servizio clienti.