VWR® Fixing Solution
Fixing solution, bottiglia in plastica, 500 mL
Fixing solution with 0,02% formaldehyde and 0,01% citric acid in aqueous solution.
: Fornito con il certificato di analisi. Normalmente prodotto su ordinazione. Contattate gentilmente il nostro servizio clienti.
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:500 mL
- Descrizione:Fixing solution