ContactUsLinkComponent
Acido ossalico 0,5% in sulphuric acid 50% Reag. Ph. Eur. 1061401
Acido ossalico 0,5% in sulphuric acid 50% Reag. Ph. Eur. 1061401
  87883.290
 :  
undefined
Acido ossalico 0,5% in sulphuric acid 50% Reag. Ph. Eur. 1061401
  87883.290
 :  
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in plastica
  • Conf:
    1 L
  • Seq:
    5037
 :
 :90.04 g/mol
 :Ambiente
 :205-634-3
 :2796
 :8,II
 :GHS05
 :144-62-7
 :C₂H₂O₄
 :MFCD00002573