ContactUsLinkComponent
Diclorometano in hydrochloric acid 1% Reag. Ph. Eur. 1055901
Salute
Diclorometano in hydrochloric acid 1% Reag. Ph. Eur. 1055901
Codice catalogo 87871.180
Nome del fornitore:  VWR Chemicals
Numero CAS:  
undefined
Salute
Diclorometano in hydrochloric acid 1% Reag. Ph. Eur. 1055901
Codice catalogo 87871.180
Nome del fornitore:  VWR Chemicals
Numero CAS:  
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in plastica
  • Conf:
    100 mL
  • Seq:
    2440
Specifiche
Informazioni su questo articolo
 :
 :84.93 g/mol
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:200-838-9
UN:1593
ADR:6.1,III
 :GHS08
Numero CAS:75-09-2
Formula:CH₂Cl₂
Numero MDL:MFCD00000881