Vaselina, Punto di solidificazione: 50…55 °C, meets analytical specification of Ph.Eur.
Nome del fornitore: Roth Carl
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:8009-03-8
:
Punto di fusione:55 °C
Densità:0,94 g/cm³ (25 °C)
EINECS:295-456-2
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:white to off-white
- Identity:complies
- Solidification point:50-55 °C
- Viscosity (100 °C):7,5-10 mm2/s
- Aromatic polycyclic hydrocarbons:complies
- Sulphated ash:≤0,05 %
- Consistency:165-185 1/10 mm
- Acid or alkaline react. substances:complies
Risultati dei test sulle specifiche
Frequently Bought Together