Standard di conducibilità 15 µS/cm (25°C; 0,0001 mol/l; KCl) per la determinazione della conducibilità
Catalog # KNICCS-C15K/500
Supplier: KNICK
CAS Number:
Specifications
- Tipo di conf.:Glass bottle
- Conf:500 mL
- Descrizione:Conductivity standard, low conductivity, 15 µS/cm ready-to-use