Standard di conducibilità 147 µS/cm (25°C; 0,001 mol/l; KCl) per la determinazione della conducibilità
Catalog # SCOI285126503
Supplier: SI Analytics
CAS Number:
Specifications
- Tipo di conf.:Ampolla in vetro
- Conf:18 Ampoul
- Temperatura di riferimento:25 °C
- Descrizione:Standard di conducibilità 147 µS/cm (25°C; 0,001 mol/l; KCl)