Standard di conducibilità 1.413 µS/cm (25°C; 0,01 mol/l; KCl) per la determinazione della conducibilità
Catalog # KNICCS-C1413K/500
Supplier: KNICK
CAS Number:
Specifications
- Conf:500 mL
- Temperatura di riferimento:25 °C
- Descrizione:KCl solution
- Conduttanza:1,413 µS/cm