ContactUsLinkComponent
Standard di conducibilità 1.413 µS/cm (25°C; 0,01 mol/l; KCl) per la determinazione della conducibilità
Standard di conducibilità 1.413 µS/cm (25°C; 0,01 mol/l; KCl) per la determinazione della conducibilità
Catalog # SCOI285126511
Supplier:  SI Analytics
CAS Number:  
Standard di conducibilità 1.413 µS/cm (25°C; 0,01 mol/l; KCl) per la determinazione della conducibilità
Catalog # SCOI285126511
Supplier:  SI Analytics
CAS Number:  
Specifications
  • Tipo di conf.:
    Ampolla in vetro
  • Conf:
    18 Ampoul
  • Temperatura di riferimento:
    25 °C
  • Descrizione:
    Standard di conducibilità 1.413 µS/cm (25°C; 0,01 mol/l; KCl)