Standard di conducibilità 1.413 µS/cm (25°C; 0,01 mol/l; KCl) per la determinazione della conducibilità
Catalog # WTWA300575
Supplier: WTW
CAS Number:
Specifications
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:1 L
- Temperatura di riferimento:25 °C
- Descrizione:Standard di conducibilità 1413 µS/cm (25 °C; 0,01 mol/l; KCl)