Standard di conducibilità 12.880 µS/cm (25°C; 0,1 mol/l; KCl) per la determinazione della conducibilità
KNICCS-C12880K/500
: KNICK
:
- Conf:500 mL
- Descrizione:Conductivity standard, (0,1 mol/l KCl), ready-to-use
- Seq:40
- Conduttanza:12880 µS/cm