Standard di conducibilità 12.880 µS/cm (25°C; 0,1 mol/l; KCl) per la determinazione della conducibilità
Codice catalogo SCOI285126528
Nome del fornitore: SI Analytics
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:Ampolla in vetro
- Conf:18 Ampoul
- Temperatura di riferimento:25 °C
- Descrizione:Standard di conducibilità 12.880 µS/cm (25°C; 0,1 mol/l; KCl)