Standard di conducibilità 1.000 µS/cm (25°C; 0,007 mol/l; KCl) per la determinazione della conducibilità
Katalognr. YSIA060907
Anbieter: YSI ENVIRONMENTAL
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:475 mL
- Temperatura di riferimento:25 °C
- Descrizione:Standard di conducibilità 1.000 µS/cm (25°C; 0,007 mol/l; KCl)