Standard di conducibilità 10.000 µS/cm (25°C; 0,0765 mol/l; KCl) per la determinazione della conducibilità
YSIA060911
:
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:473 mL
- Temperatura di riferimento:25 °C
- Descrizione:Standard di conducibilità 10.000 µS/cm (25°C; 0,0765 mol/l; KCl)