ContactUsLinkComponent
Standard di conducibilità 10.000 µS/cm (25°C; 0,0765 mol/l; KCl) per la determinazione della conducibilità
  YSIA065272
 :  
Standard di conducibilità 10.000 µS/cm (25°C; 0,0765 mol/l; KCl) per la determinazione della conducibilità
  YSIA065272
 :  
  • Conf:
    1
  • Temperatura di riferimento:
    25 °C
  • Descrizione:
    Standard di conducibilità 10.000 µS/cm (25°C; 0,0765 mol/l; KCl)