Standard di conducibilità 100.000 µS/cm (25°C; 0,85 mol/l; KCl) per la determinazione della conducibilità
YSIA065274
:
- Conf:950 mL
- Temperatura di riferimento:25 °C
- Descrizione:Standard di conducibilità 100.000 µS/cm (25°C; 0,85 mol/l; KCl)