ContactUsLinkComponent
Temperature Data Loggers for Process Validation in Steam Sterilisation, EBI 12-T470
Temperature Data Loggers for Process Validation in Steam Sterilisation, EBI 12-T470
Nome del fornitore:  EBRO
Certificati
undefined
Temperature Data Loggers for Process Validation in Steam Sterilisation, EBI 12-T470
Nome del fornitore:  EBRO
Specifiche
  • Catalog No:
  • EBRO1340-6644
  • EBRO1340-6640
  • Modello:
  • EBI 12-T471
  • EBI 12-T470
  • Sensore:
  • PT1000, class A, Axial, 2 external temperature probe, flexible, Ø 1,2 mm, 1200 mm
  • PT1000, class A, Axial, 2 external temperature probe, flexible, Ø 1,2 mm, 600 mm
  • Tempo di misurazione:
  • 250 ms - 24 hrs.
  • 250 ms - 24 hrs.
  • Classe di protezione:
  • IP68
  • IP68
  • Peso:
  • 90 g
  • 90 g
  • Memoria dati - N. letture:
  • 2×50.160
  • 2×50.160
  • Batteria:
  • Lithium, 2× BR1225A, 3 V user-replaceable
  • Lithium, 2× BR1225A, 3 V user-replaceable
Specifiche
Station