Orders LinkContactUsLinkComponent
Test Tubes
Test Tubes
8 ml, 61 mm, 16,2 mm, 15-425
Codice catalogo METB30210021
Nome del fornitore:   Mettler - Toledo
Test Tubes
Codice catalogo METB30210021
Nome del fornitore:  Mettler - Toledo
Test Tubes
8 ml, 61 mm, 16,2 mm, 15-425
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Test tube with 15-425 thread.
  • Made of borosilicate glass
Specifiche
  • Ø:
    16,2 mm
  • Filettatura:
    15-425
  • Capacità:
    8 ml
  • Lunghezza:
    61 mm