Ziplock Bag
trasparente, In PE, 50 µm, 300×400 mm (W×H), 0,012 g
Katalognr. SOEH0204030
Anbieter: SOEHNGEN
Direkt zu
Product Details & Documents
It is a pressure seal bag.
Technische Daten
- Colore:trasparente
- Dimensioni:300×400 mm (W×H)
- Materiale:In PE
- Spessore:50 µm
- Peso:0,012 g
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..