Orders LinkContactUsLinkComponent
BD Eclipse™ Needles
BD Eclipse™ Needles
Nome del fornitore:   BD Medical
BD Eclipse™ Needles
Nome del fornitore:  BD Medical
Certificates
BD Eclipse™ Needles
BD Eclipse™ Needles
9 varianti
Product Details & Documents
The BD Eclipse™ SmartSlip™ is a single use sterile needle with a safety mechanism that covers the needle point after use. In the activated position, the needle cover guards against accidental needlestick during normal handling and disposal of the used needle/syringe.
  • The SmartSlip™ Technology is specially designed for safe assembling of BD Eclipse™ needles to Luer slip syringes
  • Bevel oriented to the safety cover to allow low angle injections
  • By assembling BD Eclipse™ needles to a luer slip syringe, an audible click indicates a safely assembled needle
  • Safety can be activated immediately after injection
  • Wide, textured finger pad for thumb or forefinger
  • Single-handed with one finger activation of the safety shield, audible click indicates that the cover has safely engaged the needle
  • Natural Rubber Latex is not part of the material formulation
  • Sterile, single use
The SmartSlip™ Technology consists of an adaptor to enable connection of the BD Eclipse safety needle to a Luer slip.
Product Family Options
BD Eclipse™ needles with BD Plastipak™ Luer-Lok™ syringe
Informazioni sul prodotto
  • Gauge
    Lunghezza
    Disponibilità
    Price
  • BDAM305781
    Needle with syringe, sterile, 3 ml syringe capacity, concentric syringe tip, BD Luer-Lok™ syringe lock
    Needle with syringe, sterile, 3 ml syringe capacity, concentric syringe tip, BD Luer-Lok™ syringe lock
    25 G
    16 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - SFr. 44.00
    SFr. 44.00
    1 * 50 ST
       SFr. 44.00
  • BDAM305784
    Needle with syringe, sterile, 3 ml syringe capacity, concentric syringe tip, BD Luer-Lok™ syringe lock
    Needle with syringe, sterile, 3 ml syringe capacity, concentric syringe tip, BD Luer-Lok™ syringe lock
    21 G
    40 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - SFr. 52.60
    SFr. 52.60
    1 * 50 ST
       SFr. 52.60
BD Eclipse™ needles
Informazioni sul prodotto
  • Gauge
    Lunghezza
    Disponibilità
    Price
  • BDAM305770
    Needle, sterile
    Needle, sterile
    27 G
    13 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 45.00
    SFr. 45.00
    1 * 100 ST
       SFr. 45.00
  • BDAM305771
    Needle, sterile
    Needle, sterile
    30 G
    13 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 45.40
    SFr. 45.40
    1 * 100 ST
       SFr. 45.40
  • BDAM305760
    Needle, sterile
    Needle, sterile
    25 G
    16 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 45.00
    SFr. 45.00
    1 * 100 ST
       SFr. 45.00
  • BDAM305891
    Needle, sterile
    Needle, sterile
    25 G
    25 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 45.00
    SFr. 45.00
    1 * 100 ST
       SFr. 45.00
  • BDAM305892
    Needle, sterile
    Needle, sterile
    23 G
    25 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 46.50
    SFr. 46.50
    1 * 100 ST
       SFr. 46.50
  • BDAM305894
    Needle, sterile
    Needle, sterile
    21 G
    25 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 84.80
    SFr. 84.80
    1 * 100 ST
       SFr. 84.80
  • BDAM305895
    Needle, sterile, 100/box, 1200/case
    Needle, sterile, 100/box, 1200/case
    21 G
    40 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.200 ST
    1 * 1.200 ST - SFr. 540.00
    SFr. 540.00
    1 * 1.200 ST
       SFr. 540.00