Ammonia - Ammonium Chloride Buffer Solution, pH 10
Ammonia - ammonium chloride buffer solution, 10,0, 1 L
Codice catalogo ACSDCH8004008.1L
Nome del fornitore: CPACHEM
Ammonia - Ammonium Chloride Buffer Solution, pH 10
Codice catalogo ACSDCH8004008.1L
Nome del fornitore: CPACHEM
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Ammonia - Ammonium chloride buffer solution.
- Shelf life: 12 months
- Storage temperature: 15 to 25 °C
: ISO 9001
Specifiche
Specifiche
- Conf:1 L
- Descrizione:Ammonia - ammonium chloride buffer solution
- Valore pH:10,0