Acido solforico diluted
1 L
Codice catalogo ACSDCH8002119.1L
Nome del fornitore: CPACHEM
Acido solforico diluted
Codice catalogo ACSDCH8002119.1L
Nome del fornitore: CPACHEM
Numero CAS: 7664-93-9
Vai a
Product Details & Documents
Certifications: ISO 9001
- Numero CAS:7664-93-9
- Formula:H₂SO₄
- Numero MDL:MFCD00064589
- Molecular Weight:98.08 g/mol
- :Density: 1.84 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Room Temperature
Specifiche
Specifiche
- Conf:1 L