b.safe Blind Plug
Blind plug, 10 mm, 42 mm, 8×1 m
Codice catalogo BOHLR642-10
Nome del fornitore: Bohlender
Vai a
Product Details & Documents
Blind plug to avoid a permanent alarm due to an unused sensor input on a b.safe Mini-Display 2-channel version.
Specifiche
- Ø est:10 mm
- Filettatura:8×1 m
- Descrizione:Blind plug
- Lunghezza:42 mm