Orders LinkContactUsLinkComponent
Potassio carbonato, Test Solution (TS)
Potassio carbonato, Test Solution (TS)
100 mL
Codice catalogo ACSDCH8002100.L1
Nome del fornitore:   CPACHEM
Potassio carbonato, Test Solution (TS)
Codice catalogo ACSDCH8002100.L1
Nome del fornitore:  CPACHEM
Numero CAS:  584-08-7
Potassio carbonato, Test Solution (TS)
100 mL
Numero CAS:  584-08-7
Price
SFr. 49.90
Log in per disponibilità
1 * 100 mL
Product Details & Documents
 : ISO 9001
Sinonimi:  Potash
  • Numero CAS:584-08-7
  • Formula:K₂CO₃
  • Numero MDL:MFCD00011382
  • Molecular Weight:138.21 g/mol
  • EINECS:209-529-3
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    100 mL
Specifiche