Orders LinkContactUsLinkComponent
Zinc, AAS Standard Solution
Zinc, AAS Standard Solution
Zinco, Zn, 1000 mg/L, 2% HNO₃, 100 mL
Codice catalogo ACSDA069.2NP.L1
Nome del fornitore:   CPACHEM
Zinc, AAS Standard Solution
Codice catalogo ACSDA069.2NP.L1
Nome del fornitore:  CPACHEM
Numero CAS:  
Zinc, AAS Standard Solution
Zinco, Zn, 1000 mg/L, 2% HNO₃, 100 mL
Numero CAS:  
Price
SFr. 45.80
Log in per disponibilità
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Certifications: ISO 17034, ISO 17025, ISO 9001
Specifiche
Specifiche
  • Concentrazione:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    2% HNO₃
  • Conf:
    100 mL
  • Componenti:
    Zinco
  • Simbolo:
    Zn
  • Cat. No.:
    ACSDA069.2NP.L1
  • Condizioni di conservazione:
    15...25 °C
  • Durata a magazzino:
    36 Months