ContactUsLinkComponent
Robust and Compact High Temperature Data Loggers, EBI 11-T235
 :  EBRO
undefined
Robust and Compact High Temperature Data Loggers, EBI 11-T235
 :  EBRO
  • Catalog No:
  • EBRO1340-6271
  • EBRO1340-6270
  • Modello:
  • EBI 11-T236
  • EBI 11-T235
  • Sensore:
  • PT1000, class A, Ø 1,95 mm, 80 mm long
  • PT1000, class A, Ø 1,95 mm, 25 mm long
  • Classe di protezione:
  • IP68
  • IP68
  • Intervalli di registrazione:
  • 1 s - 24 h
  • 1 s - 24 h
  • Peso:
  • 45 g
  • 45 g
  • Memoria dati - N. letture:
  • 15,000
  • 15,000
  • Batteria:
  • Lithium, 2×BR1225A, 3 V user-replaceable
  • Lithium, 2×BR1225A, 3 V user-replaceable
Frequently Bought Together