Sampling Tube
Codice catalogo DISI4050-0075
Nome del fornitore: DISTEK
New Product
Specifiche
- Tubo est.Ø:12,7 mm
- Descrizione:Sampling pipe, harvest tube, 212 mm depth for 2 and 5 L bioreactors
- Conf:1
- Hose barb size:Ø 12,7 mm
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Sampling tube, harvest tube for M18 port.