Orders LinkContactUsLinkComponent
High Stackable Ledges, 100 mm
Nome del fornitore:   Metro International
High Stackable Ledges, 100 mm
Nome del fornitore:  Metro International
Certificates
High Stackable Ledges, 100 mm
7 varianti
Product Details & Documents
Actual ledge length is approximately 25 mm shorter than nominal shelf length/width.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Disponibilità
    Price
  • METOL18N-4K3
    Shelf ledge, Metroseal green with Microban®, 457 mm width
    Shelf ledge, Metroseal green with Microban®, 457 mm width
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 47.60
    SFr. 47.60
    1 * 1 ST
       SFr. 47.60
  • METOL21N-4K3
    Shelf ledge, Metroseal green with Microban®, 530 mm width
    Shelf ledge, Metroseal green with Microban®, 530 mm width
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 50.10
    SFr. 50.10
    1 * 1 ST
       SFr. 50.10
  • METOL24N-4K3
    Shelf ledge, Metroseal green with Microban®, 610 mm width
    Shelf ledge, Metroseal green with Microban®, 610 mm width
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 53.80
    SFr. 53.80
    1 * 1 ST
       SFr. 53.80
  • METOL30N-4K3
    Shelf ledge, Metroseal green with Microban®, 760 mm width
    Shelf ledge, Metroseal green with Microban®, 760 mm width
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 61.20
    SFr. 61.20
    1 * 1 ST
       SFr. 61.20
  • METOL72N-4K3
    Shelf ledge, Metroseal green with Microban®, 1828 mm width
    Shelf ledge, Metroseal green with Microban®, 1828 mm width
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 107.00
    SFr. 107.00
    1 * 1 ST
       SFr. 107.00
  • METOL18N-4K4
    Shelf ledge, Metroseal grey with Microban®, 457 mm width
    Shelf ledge, Metroseal grey with Microban®, 457 mm width
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • METOL48N-4K4
    Shelf ledge, Metroseal grey with Microban®, 1219 mm width
    Shelf ledge, Metroseal grey with Microban®, 1219 mm width