Orders LinkContactUsLinkComponent
Acido nalidixico
Acido nalidixico
100 mg
Codice catalogo ACSDSB39240.100MG
Nome del fornitore:   CPACHEM
Acido nalidixico
Codice catalogo ACSDSB39240.100MG
Nome del fornitore:  CPACHEM
Numero CAS:  389-08-2
Acido nalidixico
100 mg
Numero CAS:  389-08-2
Price
139.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 100 mg
Product Details & Documents
Certifications: ISO 17034, 17025, 9001 certified.
  • Numero CAS:389-08-2
  • Formula:C₁₂H₁₂N₂O₃
  • Numero MDL:MFCD00006884
  • Molecular Weight:232.24 g/mol
  • temperatura di conservazione:Refrigerata
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    100 mg